Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 550,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1420,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12N2O · 2HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.03
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Kynuramine dihydrobromide, crystalline
assay
≥97% (TLC)
Quality Segment
form
crystalline
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
Br.NCCC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C9H12N2O.BrH/c10-6-5-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11;/h1-4H,5-6,10-11H2;1H
InChI key
YUPVVZSYBUIDQR-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for monoamine oxidase
Application
Kynuramine dihydrobromide has been used as a substrate for monoamine oxidase.
Biochem/physiol Actions
Kynuramine dihydrobromide is a substrate for the enzyme monoamine oxidase. The end product is the formation of fluorescence detectable 4-hydroxyquinoline (4-HOQ) measured in a fluorescence spectrophotometer at 380 nm.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description crystalline | description analytical standard | description ≥98% |
| assay ≥97% (TLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form crystalline | form - | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?