Przejdź do zawartości
Merck

L6629

1-Myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine

synthetic, ~99%

Synonim(y):

3-sn-Lysophosphatidylcholine, 1-myristoyl, L-γ-Myristoyl-α-lysolecithin, Lysolecithin, tetradecanoyl, Myristoyl L-α-lysophosphatidylcholine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H46NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
467.58
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5776231
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


biological source

synthetic

assay

~99%

storage temp.

−20°C

SMILES string

CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Klasa składowania

13 - Non Combustible Solids

Co się dzieje?

WGK 3

Temperatura zapłonu (°F)

Not applicable

Temperatura zapłonu (°C)

Not applicable

PPE (środki ochrony indywidualnej)

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów