Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H31F3N3O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
413.42
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
eCl@ss:
32120505
Assay:
≥98% (31P-NMR)
Storage temp.:
−70°C
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctype
for DNA synthesis
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥98% (31P-NMR)
bulk density
1.095 g/mL
suitability
conforms to structure for H-NMR (Identity)
compatibility
configured for ABI
storage temp.
−70°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)C(F)(F)F)OCCC#N
InChI
1S/C17H31F3N3O3P/c1-14(2)23(15(3)4)27(26-13-9-10-21)25-12-8-6-5-7-11-22-16(24)17(18,19)20/h14-15H,5-9,11-13H2,1-4H3,(H,22,24)
InChI key
SMMKTKILBQHSFL-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TFA-Hexylaminolinker Phosphoramidite
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?