product line
Proligo Reagents
Quality Segment
assay
≥96.0% (reversed phase HPLC), ≥97% (31P-NMR)
suitability
conforms to structure for H-NMR
compatibility
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(N2[C@H]3CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)[C@H]3NC2=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C46H64N5O6PS/c1-34(2)51(35(3)4)58(57-32-16-29-47)56-31-15-8-7-14-30-48-43(52)20-13-12-19-42-44-41(33-59-42)50(45(53)49-44)46(36-17-10-9-11-18-36,37-21-25-39(54-5)26-22-37)38-23-27-40(55-6)28-24-38/h9-11,17-18,21-28,34-35,41-42,44H,7-8,12-16,19-20,30-33H2,1-6H3,(H,48,52)(H,49,53)/t41-,42-,44-,58?/m0/s1
InChI key
RBXYKQBFPLXSJS-RYQQVEDISA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-Biotin-C6 Phosphoramidite
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?