Merck
M120
Metaphit methanesulfonate salt
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
1-[1-(3-Isothiocyanato)phenyl]cyclohexylpiperidine methanesulfonate salt
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C18H24N2S · CH3SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.57
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: >20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.S=C=Nc1cccc(c1)C2(CCCCC2)N3CCCCC3
InChI
1S/C18H24N2S.CH4O3S/c21-15-19-17-9-7-8-16(14-17)18(10-3-1-4-11-18)20-12-5-2-6-13-20;1-5(2,3)4/h7-9,14H,1-6,10-13H2;1H3,(H,2,3,4)
InChI key
ZASHKPXYYPYQRI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... OPRS1(10280)
Biochem/physiol Actions
Metaphit methanesulfonate salt is an irreversible, non-competitive antagonist at the phencyclidine site on the NMDA receptor; sigma receptor irreversible, competitive antagonist.
Disclaimer
Hygroscopic
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)