Przejdź do zawartości
M167
Metergoline
Synonim(y):
N-CBZ-[(8β)-1,6-Dimethylergolin-8-yl]methylamine, [(8β)-1,6-Dimethylergolin-8-yl)methyl]carbamic acid phenylmethyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H29N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
403.52
EC Number:
241-686-3
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
148-150 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@]2(CNC(=O)OCc1ccccc1)CN(C)[C@]3([H])Cc4cn(C)c5cccc(c45)[C@@]3([H])C2
InChI
1S/C25H29N3O2/c1-27-14-18(13-26-25(29)30-16-17-7-4-3-5-8-17)11-21-20-9-6-10-22-24(20)19(12-23(21)27)15-28(22)2/h3-10,15,18,21,23H,11-14,16H2,1-2H3,(H,26,29)/t18-,21+,23+/m0/s1
InChI key
WZHJKEUHNJHDLS-QTGUNEKASA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)