Przejdź do zawartości
M1684
(2S,3S,4S)-2-Methyl-2-(carboxycyclopropyl)glycine
Synonim(y):
(2S,3S,4S)-MCCG
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.17
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@](N)([C@H]1C[C@@H]1C(O)=O)C(O)=O
Biochem/physiol Actions
Potent antagonist at mGluR2 metabotropic glutamate receptors
Analysis Note
Stereochemistry confirmed by x-ray crystallography
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)