Merck
M3126
3-Methoxyphenylacetic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
EC Number:
217-282-8
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
Beilstein/REAXYS Number:
2614004
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
65-69 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
LEGPZHPSIPPYIO-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)