Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C54H71N15O9
Masa cząsteczkowa:
1074.24
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Acetyl-[Nle4, Asp5,
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... POMC(5443)
Biochem/physiol Actions
Screening analogs of the cyclic lactam melanocortin agonist MTII led to the identification of the agoutimimetic SHU9119. This compound shares pharmacological properties with the agouti peptide in that it is a potent antagonist of the melanocortin-4 receptor and a less potent antagonist of the melanocortin-3 receptor.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?