Przejdź do zawartości
M6909
D-Mannoheptose
≥99%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.18
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99%
form
powder
optical activity
[α]20/D 69.0 to 73.0 °, c = 4% (w/v) in water
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
SMILES string
OCC(O)C(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C7H14O7/c8-1-3(10)5(12)7(14)6(13)4(11)2-9/h1,3-7,9-14H,2H2
InChI key
YPZMPEPLWKRVLD-UHFFFAOYSA-N
General description
D-Mannoheptose is an aldoheptose.
Application
D-Mannoheptose has been used in a study to assess the lipopolysaccharide biosynthesis of Shigella sonnei.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)