Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
MgSO4 · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.47
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38030409
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-298-2
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
<0.01 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
technique(s)
cell culture | plant: suitable
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium sulfate heptahydrate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?