Informacje o tej pozycji
biological source
Porcine thyroid
assay
≥80%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO[C@H]3O[C@H](CO[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]4O[C@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]6O[C@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]7O)[C@@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]8O[C@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]9O[C@H]%10O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]%10O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C70H118N2O56/c1-15(83)71-17(3-73)30(86)53(18(85)4-74)121-61-29(72-16(2)84)40(96)54(26(12-82)118-61)122-66-52(108)56(124-69-60(47(103)37(93)24(10-80)116-69)128-70-59(46(102)36(92)25(11-81)117-70)127-65-50(106)43(99)33(89)21(7-77)113-65)39(95)28(120-66)13-109-62-51(107)55(123-68-58(45(101)35(91)23(9-79)115-68)126-64-49(105)42(98)32(88)20(6-76)112-64)38(94)27(119-62)14-110-67-57(44(100)34(90)22(8-78)114-67)125-63-48(104)41(97)31(87)19(5-75)111-63/h3,17-70,74-82,85-108H,4-14H2,1-2H3,(H,71,83)(H,72,84)/t17-,18+,19+,20+,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27+,28+,29+,30+,31+,32+,33+,34+,35+,36+,37+,38+,39+,40+,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53+,54+,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63+,64+,65+,66-,67-,68+,69+,70+/m0/s1
InChI key
KOZCRMMRHOKBQT-YBLKTATPSA-N
General description
Application
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?