Przejdź do
M9195
Matrix Metalloproteinase-1 human
recombinant, expressed in NSO cells, >95% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Synonim(y):
Collagenase-1, Interstitial Collagenase, MMP-1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Numer WE:
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in NSO cells
recombinant
expressed in NSO cells
Quality Segment
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
enzyme activity
≥400 pmol/min-μg
mol wt
apparent mol wt 52-55 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... MMP1(4312)
Biochem/physiol Actions
MMP-1 initiates the breakdown of interstitial collagens.
Physical form
Supplied as a 0.2 μm filtered solution of 25 mM MES, 10 mM calcium chloride, 150 mM sodium chloride, 0.05% Brij® L23, pH 5.5.
Analysis Note
The biological activity is measured by its ability to cleave a fluorogenic peptide substrate.
Other Notes
Activity Assay Protocol
Materials:
  • Assay Buffer: 50 mM Tris, 10 mM CaCl2, 150 mM NaCl, 0.05% Brij-35, pH 7.5 (TCNB)
  • Recombinant Human MMP-1 (rhMMP-1) (Cat. No. M9195)
  • p-aminophenylmercuric acetate (APMA), (Cat. No. A9563), 100 mM stock in DMSO
  • Substrate: MCA-Lys-Pro-Leu-Gly-Leu-DPA-Ala-Arg-NH2
  • F16 Black Maxisorp Plate
  • Fluorescent Plate Reader or equivalent
Assay:
1. Dilute rhMMP-1 to 50 μg/mL in Assay Buffer.
2. Activate 50 μg/mL rhMMP-1 by adding APMA to a final concentration of 1 mM.
3. Incubate at 37 °C for 2 hours.
4. Dilute activated rhMMP-1 to 1 ng/μL in Assay Buffer.
5. Dilute Substrate to 20 μM in Assay Buffer.
6. Load into a black well plate 50 μL of 1 ng/μL rhMMP-1 and start the reaction by adding 50 μL of 20 μM Substrate. Include a Substrate Blank containing 50 μL Assay Buffer, 50 μL Substrate, and no rhMMP-1.
7. Read at excitiation and emission wavelengths of 320 nm and 405 nm, respectively, in kinetic mode for 5 minutes.
8. Calculate specific activity:
     Specific Activity (pmol/min/μg) =Adjusted Vmax* (RFU/min) x Conversion Factor** (pmol/RFU) / amount of enzyme (μg)
     *Adjusted for Substrate Blank
     **Derived using calibration standard MCA-Pro-Leu-OH.
Final Assay Conditions:
Per Well:
rhMMP-1: 0.050 μg
Substrate: 10 μM
Legal Information
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)