Merck
M9377
N-Methyl-DL-valine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
SMILES string
CNC(C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)5(7-3)6(8)9/h4-5,7H,1-3H3,(H,8,9)
InChI key
AKCRVYNORCOYQT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-Methyl-DL-valine is derivative of DL-valine.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)