Merck
M9773
4-Methylbenzhydrylamine resin hydrochloride
50-200 mesh
Synonim(y):
(α-Amino-α-p-xylyl hydrochloride)polystyrene crosslinked with divinylbenzene, Amino-(4-methylphenyl)methyl copolystyrene divinylbenzene, MBHA-polystyrene
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
extent of labeling
0.5-0.7 amine per g resin (based on nitrogen determination)
matrix
2% Cross-linked polystyrene
particle size
50-200 mesh
storage temp.
−20°C
Application
Hydrochloride resins have been used to study the treatment of hyperphosphataemia in patients with end-stage renal failure.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)