Merck
M9938
MTSEA Biotin-XX
>95% (TLC)
Synonim(y):
2-((6-((6-((Biotinoyl)amino)hexanoyl)amino)hexanoyl)amino)ethyl methanethiosulfonate, MTSEA-Biotincapcap
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H45N5O6S3
Masa cząsteczkowa:
607.85
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
>95% (TLC)
mol wt
607.87
color
white
solubility
DMF: >10 mg/mL, DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS(=O)(=O)SCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12
Application
Thiol-reactive reagents for labeling proteins at cysteine residues to study structure and function,
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)