Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12352200
5180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
technique(s)
FISH: suitable
fluorescence
λex 550 nm; λem 570 nm (Cy3)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Technika fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) opiera się na hybrydyzacji fluorescencyjnie znakowanej sondy oligonukleotydowej do określonej komplementarnej sekwencji DNA lub RNA
w całych i nienaruszonych komórkach.1 Mikrobiologiczna FISH umożliwia wizualizację, identyfikację i izolację bakterii dzięki rozpoznawaniu rybosomalnego RNA również w próbkach niekulturowych.2
Technika FISH może służyć jako potężne narzędzie w dziedzinie badań mikrobiomu, umożliwiając obserwację natywnych populacji drobnoustrojów w różnych środowiskach mikrobiomu, takich jak próbki pochodzenia ludzkiego (krew3 i tkanki4), ekologia drobnoustrojów (stałe biofilmy5 i systemy wodne6) i rośliny7. Zdecydowanie zaleca się uwzględnienie kontroli pozytywnych i negatywnych w testach FISH, aby zapewnić specyficzne wiązanie sondy będącej przedmiotem zainteresowania i odpowiednie warunki protokołu. Oferujemy sondy kontroli pozytywnej (MBD0032/33) i negatywnej (MBD0034/35), które towarzyszą konkretnej sondzie będącej przedmiotem zainteresowania.
Sonda Porphyromonas gingivalis specyficznie rozpoznaje komórki P. g ingivalis. P. gingivalis to gram ujemna bakteria, która jest czynnikiem etiologicznym zapalenia przyzębia u dorosłych, przewlekłej choroby zapalnej charakteryzującej się zniszczeniem tkanki podporowej otaczającej zęby. Badania wykazały, że LPS z P. g ingivalis odgrywa ważną rolę w tej chorobie.8-11 Zgłoszono związek mikrobioty jamy ustnej, w tym P. gingivalis, z różnymi stanami patologicznymi. Obejmują one rozwój choroby Alzheimera12, rolę w nowotworach jamy ustnej13, przedwczesny poród14 i reumatoidalne zapalenie stawów15. Technika FISH została z powodzeniem wykorzystana do identyfikacji P. gingivalis za pomocą sondy w różnych próbkach, takich jak czysta hodowla (jak opisano w legendzie rysunku), implanty dentystyczne16,17 , zmiany okołowierzchołkowe zębów18, ślina19, tkanka mózgowa20, tkanki dziąseł i aorty21, biofilmy z protez głosowych22, biofilm poddziąsłowy23, tkanka ściany aorty24 i zakażone komórki HeLa25. Co więcej, FISH może być wykorzystywana do identyfikacji P. gingivalis w tkance nowotworowej26, wielogatunkowym biofilmie27, wielogatunkowych biofilmach jamy ustnej28 oraz czystej hodowli i komórkach nabłonka policzka29.
w całych i nienaruszonych komórkach.1 Mikrobiologiczna FISH umożliwia wizualizację, identyfikację i izolację bakterii dzięki rozpoznawaniu rybosomalnego RNA również w próbkach niekulturowych.2
Technika FISH może służyć jako potężne narzędzie w dziedzinie badań mikrobiomu, umożliwiając obserwację natywnych populacji drobnoustrojów w różnych środowiskach mikrobiomu, takich jak próbki pochodzenia ludzkiego (krew3 i tkanki4), ekologia drobnoustrojów (stałe biofilmy5 i systemy wodne6) i rośliny7. Zdecydowanie zaleca się uwzględnienie kontroli pozytywnych i negatywnych w testach FISH, aby zapewnić specyficzne wiązanie sondy będącej przedmiotem zainteresowania i odpowiednie warunki protokołu. Oferujemy sondy kontroli pozytywnej (MBD0032/33) i negatywnej (MBD0034/35), które towarzyszą konkretnej sondzie będącej przedmiotem zainteresowania.
Sonda Porphyromonas gingivalis specyficznie rozpoznaje komórki P. g ingivalis. P. gingivalis to gram ujemna bakteria, która jest czynnikiem etiologicznym zapalenia przyzębia u dorosłych, przewlekłej choroby zapalnej charakteryzującej się zniszczeniem tkanki podporowej otaczającej zęby. Badania wykazały, że LPS z P. g ingivalis odgrywa ważną rolę w tej chorobie.8-11 Zgłoszono związek mikrobioty jamy ustnej, w tym P. gingivalis, z różnymi stanami patologicznymi. Obejmują one rozwój choroby Alzheimera12, rolę w nowotworach jamy ustnej13, przedwczesny poród14 i reumatoidalne zapalenie stawów15. Technika FISH została z powodzeniem wykorzystana do identyfikacji P. gingivalis za pomocą sondy w różnych próbkach, takich jak czysta hodowla (jak opisano w legendzie rysunku), implanty dentystyczne16,17 , zmiany okołowierzchołkowe zębów18, ślina19, tkanka mózgowa20, tkanki dziąseł i aorty21, biofilmy z protez głosowych22, biofilm poddziąsłowy23, tkanka ściany aorty24 i zakażone komórki HeLa25. Co więcej, FISH może być wykorzystywana do identyfikacji P. gingivalis w tkance nowotworowej26, wielogatunkowym biofilmie27, wielogatunkowych biofilmach jamy ustnej28 oraz czystej hodowli i komórkach nabłonka policzka29.
Application
Sonda do fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH), rozpoznaje komórki Porphyromonas gingivalis
Features and Benefits
- Wizualizacja, identyfikacja i izolacja komórek Porphyromonas gingivalis .
- Obserwacja natywnych populacji komórek P. gingivalis w różnych środowiskach mikrobiomu.
- Specyficzna, czuła i niezawodna identyfikacja P. g ingivalis w mieszanej populacji bakterii.
- Specyficzna, czuła i niezawodna identyfikacja nawet w przypadku niskiej liczebności P. gingivalis w próbce.
- FISH może uzupełnić metody wykrywania oparte na PCR, unikając wykrywania bakterii zanieczyszczających.
- Dostarcza informacji na temat morfologii P. gingivalis i umożliwia badanie architektury biofilmu.
- Identyfikacja P. gingivalis w próbkach klinicznych, takich jak tkanki nowotworowe i mózgowe (na przykład w utrwalonych w formalinie próbkach zatopionych w parafinie (FFPE)), ślina i jama ustna oraz sprzęt medyczny, taki jak implanty dentystyczne i protezy głosowe.
- Zdolność do wykrywania P. gingivalis w jego naturalnym środowisku jest niezbędnym narzędziem do badania interakcji gospodarz-mikrobiom.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH),20 μM in water | description Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH) | description Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH),20 μM in water | description Probe for fluorescence in situ hybridization (FISH),20 μM in water |
| technique(s) FISH: suitable | technique(s) FISH: suitable | technique(s) FISH: suitable | technique(s) FISH: suitable |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| fluorescence λex 550 nm; λem 570 nm (Cy3) | fluorescence - | fluorescence λex 550 nm; λem 570 nm (Cy3) | fluorescence λex 550 nm; λem 570 nm (Cy3) |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?