Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150313
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Kulki SPRI (Solid Phase Reversible Immobilization) to kulki magnetyczne, które mogą być wykorzystywane do oczyszczania DNA i selekcji wielkości. Kulki 5R-PLEX to kulki SPRI zaprojektowane do łatwego oddzielania pożądanego amplikonu PCR od nukleotydów, adapterów, starterów i dimerów starterów poprzez skuteczne oczyszczanie i selekcję wielkości. Kulki magnetyczne są dostarczane w postaci gotowej do użycia zawiesiny, która umożliwia szybką i wydajną aplikację nawet w aplikacjach o dużej przepustowości ze zautomatyzowaną obsługą cieczy. Formuła kulek zawiera NaCl i PEG o wysokiej czystości jako środek zagęszczający.
Application
- Przygotowanie bibliotek NGS, w tym 16S i 18S
- Zatwierdzony do stosowania w ultraczułym przygotowywaniu bibliotek 5R-Plex (SMURF)(2,3,4) dla zdegradowanych próbek
- Czyszczenie reakcji PCR
- Wybór wielkości amplikonu
- Oczyszczanie i manipulacja DNA (wymiana buforu elucyjnego, zagęszczanie próbki)
Features and Benefits
- Gotowy do użycia
- Kompatybilny ze zautomatyzowaną obsługą cieczy
- Łatwy wybór rozmiaru poprzez zmianę stosunku objętościowego kulek do próbek
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?