Merck
MSST0044
SILu™LiteTIMP1, ludzki inhibitor metaloproteinazy 1
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
23201100
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
Quality Segment
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
suitability
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
General description
SILu™LiteTIMP1 jest rekombinowanym ludzkim białkiem wyrażanym w ludzkich komórkach 293. Składa się z 184 aminokwasów, o obliczonej masie cząsteczkowej 20,7 kDa. SILu™LiteTIMP1 jest wzorcem analitycznym przeznaczonym do stosowania jako materiał wyjściowy do przygotowania kalibratorów i kontroli w aplikacjach LC-MS.
Biochem/physiol Actions
TIMP-1 jest glikoproteiną, która ulega nadekspresji w supernatancie ekstraktów tkankowych raka piersi, żołądka, jelita grubego i wątrobowokomórkowego. Należy do rodziny "tkankowych inhibitorów metaloproteinaz", grupy białek, które pomagają regulować obrót kostny. Poziom TIMP-1 w surowicy jest istotnie związany z dodatnią domeną zewnątrzkomórkową HER2 (ECD) i gorszym przeżyciem wolnym od choroby wśród pacjentek z pierwotnym rakiem piersi z nadekspresją HER2. Wysoki poziom TIMP-1 w surowicy koreluje z zaawansowaną chorobą i prognozuje gorsze przeżycie u pacjentów ze szpiczakiem mnogim leczonych bortezomibem i/lub IMiD w przebiegu choroby.
Physical form
Dostarczany jako liofilizowany proszek zawierający sól fizjologiczną buforowaną fosforanami.
Other Notes
CTCVPPHPQTAFCNSDLVIRAKFVGTPEVNQTTLYQRYEIKMTKMYKGFQALGDAADIRFVYTPAMESVCGYFHRSHNRSEEFLIAGKLQDGLLHITTCSFVAPWNSLSLAQRRGFTKTYTVGCEECTVFPCLSIPCKLQSGTHCLWTDQLLQGSEKGFQSRHLACLPREPGLCTWQSLRSQIA
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)