Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
41115603
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócAC/DC input
, universal plug set, 220 V / 240 V
feature
electrode InLab® Micro Pro-ISM
packaging
pack of 1 kit
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 30671561
concentration measuring range
0-999,999 ppm, resolution: 0.001 (ion), accuracy: 1;100%, resolution: 0.0001 (ion), −2.000-20.000 pX, resolution: 0.1; 0.001 (ion)
mV measuring range
-2,000.000-2,000.000 mV, resolution: 1; 0.1
pH measuring range
accuracy: ±0.002, resolution: 0.1, resolution: 0.001, resolution: 0.01
temperature measuring range
-30-130 °C, resolution: 0.1 °C
General description
Opanowany w mgnieniu oka
Duży kolorowy ekran dotykowy zapewnia bezpośredni pomiar i łatwe wprowadzanie danych. Instrukcje prowadzą użytkownika przez proces kalibracji czujnika.
Śledzi Twoje rekordy
Przyrząd przechowuje dane, takie jak znacznik czasu, próbka i identyfikator czujnika przy każdym pomiarze i automatycznie drukuje lub eksportuje rekordy.
Wystarczająco wytrzymały
Zamknięta komora złączy i wymienna pokrywa chronią przyrząd przed kurzem i wyciekami, nawet z podłączonymi czujnikami (IP54 w użyciu).
Czujnik pH dla małych objętości próbek
InLab Micro-Pro ISM to czujnik pH/temperatury do pomiarów w próbkach o objętości do 100 mikrolitrów. Kompaktowa konstrukcja zawiera sondę temperatury przy zachowaniu średnicy wału 5 mm.
Ramię elektrody dla wydajnej pracy
Ramię elektrody EasyPlace ułatwia umieszczenie czujnika w pojemniku na próbkę lub bufor. Dedykowane pozycje do czyszczenia i przechowywania ułatwiają prawidłową obsługę czujnika. Ruchy pionowe i poziome ułatwiają precyzyjne pozycjonowanie, nawet jedną ręką.
Chroń krytyczne ustawienia
Dwupoziomowe zarządzanie użytkownikami chroni najważniejsze ustawienia. Operatorzy zachowują elastyczność indywidualnego ustawiania preferencji, takich jak język i jasność ekranu.
Wyświetlacz dostosowuje się do Twoich potrzeb
Wyświetlaj szczegółowe informacje pomiarowe na jednym ekranie pomiarowym - lub skup się tylko na wyniku i zmaksymalizuj czytelność dzięki trybowi uFocus.
Duży kolorowy ekran dotykowy zapewnia bezpośredni pomiar i łatwe wprowadzanie danych. Instrukcje prowadzą użytkownika przez proces kalibracji czujnika.
Śledzi Twoje rekordy
Przyrząd przechowuje dane, takie jak znacznik czasu, próbka i identyfikator czujnika przy każdym pomiarze i automatycznie drukuje lub eksportuje rekordy.
Wystarczająco wytrzymały
Zamknięta komora złączy i wymienna pokrywa chronią przyrząd przed kurzem i wyciekami, nawet z podłączonymi czujnikami (IP54 w użyciu).
Czujnik pH dla małych objętości próbek
InLab Micro-Pro ISM to czujnik pH/temperatury do pomiarów w próbkach o objętości do 100 mikrolitrów. Kompaktowa konstrukcja zawiera sondę temperatury przy zachowaniu średnicy wału 5 mm.
Ramię elektrody dla wydajnej pracy
Ramię elektrody EasyPlace ułatwia umieszczenie czujnika w pojemniku na próbkę lub bufor. Dedykowane pozycje do czyszczenia i przechowywania ułatwiają prawidłową obsługę czujnika. Ruchy pionowe i poziome ułatwiają precyzyjne pozycjonowanie, nawet jedną ręką.
Chroń krytyczne ustawienia
Dwupoziomowe zarządzanie użytkownikami chroni najważniejsze ustawienia. Operatorzy zachowują elastyczność indywidualnego ustawiania preferencji, takich jak język i jasność ekranu.
Wyświetlacz dostosowuje się do Twoich potrzeb
Wyświetlaj szczegółowe informacje pomiarowe na jednym ekranie pomiarowym - lub skup się tylko na wyniku i zmaksymalizuj czytelność dzięki trybowi uFocus.
Application
Pomiar pH
Features and Benefits
- Duży kolorowy ekran dotykowy zapewnia bezpośredni pomiar i łatwe wprowadzanie danych.
- Przyrząd przechowuje dane, takie jak znacznik czasu, próbka i identyfikator czujnika przy każdym pomiarze i automatycznie drukuje lub eksportuje rekordy.
- Inteligentna konstrukcja i pokrywa chronią przyrząd przed kurzem i rozlanymi cieczami
- Czujnik pH/temperatury do pomiarów w próbkach o objętości do 100 mikrolitrów, a dzięki średnicy trzpienia 5 mm pasuje do najmniejszych probówek.
- Ramię elektrody zapewniające wydajną pracę
- Ochrona krytycznych ustawień dzięki dwupoziomowemu zarządzaniu użytkownikami
- Wyświetlacz dostosowuje się do potrzeb użytkownika, aby zmaksymalizować czytelność
Other Notes
Includes: Meter;Sensor; an efficient electrode arm; power supply; pH buffer sachets for initial calibration.
Legal Information
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?