Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
254-513-1
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
>95%
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
>95%
form
powder
color
yellow to green
solubility
methanol: 15 mg/mL, DMSO: 17.5 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C18H20N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9,16,19H,5H2,1-4H3
InChI key
PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADORA3(140), CACNG1(786), KCNH1(3756), TTR(7276)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Biochem/physiol Actions
Ca2+ channel blocker; anti-hypertensive.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrendipine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?