Merck
N2390
19-Norprogesterone
powder
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.44
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Form:
powder
Assay:
≥98% (TLC)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
off-white
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]34[H])C(C)=O
InChI
1S/C20H28O2/c1-12(21)18-7-8-19-17-5-3-13-11-14(22)4-6-15(13)16(17)9-10-20(18,19)2/h11,15-19H,3-10H2,1-2H3/t15-,16+,17+,18+,19-,20+/m0/s1
InChI key
NVUUMOOKVFONOM-GPBSYSOESA-N
Gene Information
human ... SERPINA6(866)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)