Merck
N4036
Neuropeptide Y Subtype 2 Receptor human
membrane suspension
Synonim(y):
NPY2, NPY2R
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
form
membrane suspension
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... NPY2R(4887)
Biochem/physiol Actions
Membranes suspended in 50 mM Tris-HCl containing 5 mM MgCl2, 0.1% BSA, and 10% glycerol, pH 7.7. Actual concentration and specific binding capacity are provided with each lot.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)