Merck
N4159
NCS-382 hydrate
solid, ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5,7,8,9-Tetrahydro-5-hydroxy-6H-benzocyclohepten-6-ylidene acetic acid monosodium salt hydrate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13O3Na · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.23 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
H2O: 22 mg/mL
SMILES string
O.[Na+].OC1C(\CCCc2ccccc12)=C\C([O-])=O
InChI
1S/C13H14O3.Na.H2O/c14-12(15)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)13(10)16;;/h1-2,4,7-8,13,16H,3,5-6H2,(H,14,15);;1H2/q;+1;/p-1/b10-8+;;
InChI key
FCHWTCFJPQOCCJ-PIHABLKOSA-M
Biochem/physiol Actions
γ-Hydroxybutyrate (GHB) receptor antagonist; anti­convulsant.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)