Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N2O4S · C12H23N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
437.60
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
color
yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.OC(=O)CCCNSc3ccccc3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H23N.C10H12N2O4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;13-10(14)6-3-7-11-17-9-5-2-1-4-8(9)12(15)16/h11-13H,1-10H2;1-2,4-5,11H,3,6-7H2,(H,13,14)
InChI key
DWPCVLOTBKFZQB-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?