Merck
N4770
Nω-Nitro-D-arginine methyl ester hydrochloride
Synonim(y):
D-NAME, NG-Nitro-D-arginine methyl ester hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15N5O4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.69
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.COC(=O)C(N)CCCNC(=N)NN(=O)=O
InChI
1S/C7H15N5O4.ClH/c1-16-6(13)5(8)3-2-4-10-7(9)11-12(14)15;/h5H,2-4,8H2,1H3,(H3,9,10,11);1H
InChI key
QBNXAGZYLSRPJK-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Inactive isomer of NAME
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)