Merck
N5771
[O-Methyl-Tyr21]-Neuropeptide Y human
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
[Tyr-Me21]-NPY
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C190H287N55O57S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
4285.71
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.26
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
[O-Methyl-Tyr21]-Neuropeptide Y human, ≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... NPY(4852)
Biochem/physiol Actions
[O-Methyl-Tyr21]-Neuropeptide Y human is a Neuropeptide Y analog with a high affinity for brain receptors.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)