Informacje o tej pozycji
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
saline suspension
extent of labeling
2-4 μmol per mL
matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
ribose hydroxyls
matrix spacer
11 atoms (adipic acid dihydrazide)
storage temp.
2-8°C
Application
NADP-agarose is used for protein chromatography, affinity chromatography and nucleotide/coenzyme resins. NADP-agarose has been used to evaluate macroporous scaffolds for bone tissue engineering for biomedical applications.
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl containing 0.02% thimerosal
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?