Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
Promoter:
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
Origin of replication:
pUC (500 copies)
Bacteria selection:
ampicillin
Reporter gene:
none
Peptide cleavage:
no cleavage
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 4304 bp
technique(s)
molecular cloning: suitable
bacteria selection
ampicillin
origin of replication
pUC (500 copies)
peptide cleavage
no cleavage
promoter
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
reporter gene
none
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Plazmid ten zapewnia wysoki poziom ekspresji białka z promotora CMV w komórkach ssaków, ale nie zawiera kodonu startowego w MCS, w przeciwieństwie do większości naszych innych plazmidów. Pozwala to na wstawienie genów do dalszych miejsc restrykcji i użycie własnego kodonu startowego genów, jeśli jest to wymagane, zapobiegając w ten sposób przedwczesnej inicjacji translacji w kodonie startowym, który znajdował się w miejscu NcoI.
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera promotor CMV ssaków do napędzania ekspresji genów. Przetestowaliśmy wszystkie nasze promotory ssaków w różnych typach komórek i CMV jest konsekwentnie najsilniejszy w tych, które badaliśmy. Istnieje jednak wiele doniesień o promotorze CMV wykazującym wyciszenie przez metylację w hodowli długoterminowej.
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera promotor CMV ssaków do napędzania ekspresji genów. Przetestowaliśmy wszystkie nasze promotory ssaków w różnych typach komórek i CMV jest konsekwentnie najsilniejszy w tych, które badaliśmy. Istnieje jednak wiele doniesień o promotorze CMV wykazującym wyciszenie przez metylację w hodowli długoterminowej.
Application
Klonowanie genu: Plazmid ten został zaprojektowany tak, aby był kompatybilny z wieloma technikami klonowania. Miejsce wielokrotnego klonowania zawiera szereg standardowych, powszechnie stosowanych miejsc restrykcyjnych do klonowania. Korzystając z tych miejsc, geny mogą być wstawiane przy użyciu standardowych metod klonowania z ligazą DNA. Można również stosować inne metody, takie jak klonowanie niezależne od ligazy (LIC) Gibson Assembly InFusionHD lub Seamless GeneArt, a ponieważ wszystkie nasze plazmidy są oparte na tym samym szkielecie, ta sama metoda może być stosowana do klonowania we wszystkich naszych wektorach katalogowych.
Uwagi dotyczące miejsca wielokrotnego klonowania: To miejsce wielokrotnego klonowania zostało zmodyfikowane w celu usunięcia kodonu startowego w miejscu restrykcyjnym NcoI. Osiągnięto to poprzez rozszczepienie pSF-CMV-Amp za pomocą KpnI, a następnie ponowną cyrkulację. Usunięcie tego miejsca usuwa również wbudowane miejsce Shine-Dalgarno i Kozak z MCS, co będzie wymagało dodania do każdego klonowanego genu, aby zapewnić wydajną ekspresję.
W miejscu wielokrotnego klonowania znajduje się kilka ważnych miejsc w MCS. Obejmują one miejsce XbaI oraz miejsca BsgI i BseRI. Miejsce XbaI zawiera kodon stop. Ten kodon stop jest umieszczony w określonej pozycji w stosunku do miejsc BsgI i BseRI, które znajdują się bezpośrednio za nim. Kiedy BseRI lub BsgI rozszczepiają plazmid, wytwarzają nawis TA z kodonu stop w miejscu XbaI, który jest kompatybilny ze wszystkimi naszymi plazmidami peptydowymi ciętymi w tych samych miejscach. Miejsca BseRI i BsgI są niepalindromowe i rozszczepiają określoną liczbę zasad z dala od miejsca wiązania.
Uwagi dotyczące miejsca wielokrotnego klonowania: To miejsce wielokrotnego klonowania zostało zmodyfikowane w celu usunięcia kodonu startowego w miejscu restrykcyjnym NcoI. Osiągnięto to poprzez rozszczepienie pSF-CMV-Amp za pomocą KpnI, a następnie ponowną cyrkulację. Usunięcie tego miejsca usuwa również wbudowane miejsce Shine-Dalgarno i Kozak z MCS, co będzie wymagało dodania do każdego klonowanego genu, aby zapewnić wydajną ekspresję.
W miejscu wielokrotnego klonowania znajduje się kilka ważnych miejsc w MCS. Obejmują one miejsce XbaI oraz miejsca BsgI i BseRI. Miejsce XbaI zawiera kodon stop. Ten kodon stop jest umieszczony w określonej pozycji w stosunku do miejsc BsgI i BseRI, które znajdują się bezpośrednio za nim. Kiedy BseRI lub BsgI rozszczepiają plazmid, wytwarzają nawis TA z kodonu stop w miejscu XbaI, który jest kompatybilny ze wszystkimi naszymi plazmidami peptydowymi ciętymi w tych samych miejscach. Miejsca BseRI i BsgI są niepalindromowe i rozszczepiają określoną liczbę zasad z dala od miejsca wiązania.
Analysis Note
Aby wyświetlić certyfikat analizy dla tego produktu, należy odwiedzić stronę www.oxgene.com .
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?