Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Indywidualna MISJA® TRC3 Human LentiKlony ORF
Wybieraj spośród ponad 50 000 wstępnie sklonowanych ludzkich struktur ORF. Zweryfikuj geny będące przedmiotem zainteresowania z eksperymentów RNAi lub CRISPR.
- Zbuduj własny zestaw klonów do eksperymentów nadekspresji lub ratowania i walidacji.
- Do wyboru są 3 różne wektory dostosowane do bramek: Entry, Blasticidin lub Puromycin.
- Kolekcja MISSION® TRC LentiORF jest obecnie dostępna w formatach glicerolu, DNA i Lentiviral w bibliotece Puromycin oraz w formatach glicerolu i DNA w bibliotece Entry (Blasticidin nie jest dostępny). Więcej informacji można znaleźć na stronie lub.
- Dowiedz się więcej
Bakterie
DNA
Lentiwirus
MISSION® TRC3 Human LentiZestawy rodzin genów ORF
Uzupełnienie badań przesiewowych RNAi lub CRISPR. Wybierz spośród 10 wstępnie zaprojektowanych paneli genów shRNA
- Sigma Bioinformatics metodycznie zmapowała wszystkie klony TRC3 ORF do każdego aktualnego zestawu genów.
- Uzupełniając zestawy rodzin genów biblioteki MISSION® shRNA, rodziny genów TRC3 LentiORF składają się z 10 wstępnie zaprojektowanych zestawów, takich jak popularne kinazy, fosfatazy, supresory nowotworów, GPCR, cytokiny, helikazy, ligazy ubikwityny, hydrolazy ubikwityny, receptory hormonów jądrowych i regulatory epigenetyczne.
- Każdy panel może być umieszczony na płytce 96- lub 384-dołkowej.
- Wszystkie zestawy rodzin genów mogą być wykorzystywane w laboratorium do ukierunkowanej analizy szlaków i budowania modelu choroby. Interesuje Cię format DNA lub wirusa? Poproś o wycenę.
- Kolekcja MISSION® TRC LentiORF jest obecnie dostępna w formatach glicerolu, DNA i Lentiviral w bibliotece Puromycin oraz w formatach glicerolu i DNA w bibliotece Entry (Blasticidin nie jest dostępny). Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt.
Bakterie
Lentiwirus
Stwórz swój własny panel.
Inny szlak genowy będący przedmiotem zainteresowania? Potrzebujesz pełniejszej listy?
Złóż wniosek.
- Zestawy rodzin genów są w pełni konfigurowalne, co pozwala na pełną elastyczność w dodawaniu lub usuwaniu zawartości klonów lub genów.
MISSION® TRC3 Human LentiBiblioteki ORF
Rozmieszczone w całym genomie biblioteki LentiORF do wysokoprzepustowych badań przesiewowych lub ukierunkowanych eksperymentów
- Najszersze pokrycie - wstępnie sklonowane biblioteki matrycowe obejmujące cały genom zawierają ponad 50 000 klonów biblioteki LentiORF obejmującej ponad 14 000 ludzkich genów.
- Większość w pełni zsekwencjonowana - każda z 3 bibliotek zawiera około 16 000 klonów ORF, z których ponad 15 000 jest w pełni zsekwencjonowanych.
- Szeroki wybór - oprócz bibliotek hORFeome v8.1 i CCSB-Broad Lentiviral Expression Libraries, TRC3 zawiera ekskluzywną zawartość Sigma, taką jak biblioteka puromycyny. Do wyboru są systemy wektorów wejściowych, blastycydyny lub puromycyny.
- Kolekcja MISSION® TRC LentiORF jest obecnie dostępna w formatach glicerolu, DNA i Lentiviral w bibliotece Puromycin oraz w formatach glicerolu i DNA w bibliotece Entry (Blasticidin nie jest dostępny). Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt.
- Dowiedz się więcej
Bakterie
Lentiwirus
Zbiorcze ludzkie biblioteki LentiORF do badań przesiewowych ORF całego genomu za ułamek kosztów
- Wyłącznie dla Sigma - biblioteka LentiORF z ekspresją puromycyny z kodem kreskowym do zastosowań przesiewowych.
- Przystępna cena - możliwość prowadzenia badań na stole laboratoryjnym bez konieczności stosowania robotów lub obsługi cieczy.
- Kompleksowa - zaufana zawartość TRC3 (The RNAi Consortium) z ekspresją genów ORF obejmującą ponad 14 000 ludzkich genów.
- Universal - Uproszczone badanie całego genomu ORF w standardowych lub trudnych do rozszerzenia liniach komórkowych.
Lentiwirus
MISSION® Pozytywne i negatywne kontrole TRC3
Zalecane zastosowania: Weryfikacja skuteczności eksperymentu lub ekranu nadekspresji.
- Zweryfikuj powodzenie eksperymentów nadekspresji z ekspresją BFP lub GFP.
- Zoptymalizuj MOI, krzywą zabijania, wydajność transdukcji i przeprowadź badania pilotażowe przed dużymi badaniami przesiewowymi opartymi na ORF.
- Kontrole pozytywne mogą być wykorzystywane do pomiaru skuteczności transdukcji i optymalizacji dostarczania ORF w liniach komórkowych, które nie przeżywają ekspozycji na puromycynę.
- Może być również stosowany jako negatywny wektor kontrolny (podobny do pustego wektora) w celu wykluczenia możliwych efektów komórkowych podczas procesu transfekcji/transdukcji.
- Gotowe do wysyłki w ciągu 2 dni roboczych
Lentiwirus
Zaloguj się, aby kontynuować
Zaloguj się lub utwórz konto, aby kontynuować.
Nie masz konta użytkownika?