Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.06
EC Number:
204-824-3
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506211
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥90% (enzymatic)
form
liquid
color
yellow
refractive index
n
bp
165 °C (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
density
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
InChI key
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Physical form
liquid at room temperature
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyruvic acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?