Merck
P208
PD 151,242
≥97%, powder
Synonim(y):
N-[N-[N-[(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)carbonyl]-L-leucyl]-1-methyl-D-tryptophyl]-D-tyrosine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H45N5O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
619.75
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97%
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)N1CCCCCC1)C(=O)N[C@H](Cc2cn(C)c3ccccc23)C(=O)N[C@H](Cc4ccc(O)cc4)C(O)=O
InChI
1S/C34H45N5O6/c1-22(2)18-27(37-34(45)39-16-8-4-5-9-17-39)31(41)35-28(20-24-21-38(3)30-11-7-6-10-26(24)30)32(42)36-29(33(43)44)19-23-12-14-25(40)15-13-23/h6-7,10-15,21-22,27-29,40H,4-5,8-9,16-20H2,1-3H3,(H,35,41)(H,36,42)(H,37,45)(H,43,44)/t27-,28+,29+/m0/s1
InChI key
JVILFANCFWZBFU-ZGIBFIJWSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective ETA endothelin receptor antagonist.
Disclaimer
Photosensitive
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)