Merck
P4764
1-Pentadecene
~98%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)12CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.40
EC Number:
236-414-5
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1751011
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~98%
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
268-269 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
density
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C15H30/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-15H2,2H3
InChI key
PJLHTVIBELQURV-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)