Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.61
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
255-818-2
Beilstein/REAXYS Number:
3693546
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
SMILES string
Cl.NC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H10N2O.ClH/c6-5(8)4-2-1-3-7-4;/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
CSKSDAVTCKIENY-WCCKRBBISA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?