Informacje o tej pozycji
Assay:
>98%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócBiochem/physiol Actions
Voltage-gated sodium channel activator
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?