Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C72H107N19O24
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1622.73
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?