Merck
P6537
β-Acetyl-γ-O-octadecyl-L-α-phosphatidylcholine
≥98%
Synonim(y):
1-O-Octadecyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine, PAF(C18)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H58NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
551.74
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98%
solubility
chloroform: 10 mg/mL, aqueous base: decomposes
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C28H57NO8P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-28(31)34-24-27(37-26(2)30)25-36-38(32,33)35-23-22-29(3,4)5/h27H,6-25H2,1-5H3,(H,32,33)
InChI key
WRNJZNCFXCBLTH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
18-carbon analog of platelet activating factor (PAF); ligand for G protein-coupled PAF receptor. It is less potent than PAF C-16 for inducing platelet aggregation, hypotension, bronchosconstriction and chemotaxis, but more potent than PAF C-16 for inducing human neutrophil lysosomal secretion.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)