Merck
P7158
PTH-arginine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17N5OS · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.83
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NC(=N)NCCC[C@@H]1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H17N5OS.ClH/c14-12(15)16-8-4-7-10-11(19)18(13(20)17-10)9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6,10H,4,7-8H2,(H,17,20)(H4,14,15,16);1H/t10-;/m0./s1
InChI key
IXKPSQGERWCHMF-PPHPATTJSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)