Merck
P7285
1,2-Dipentadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
~99%
Synonim(y):
L-α-Phosphatidylcholine, dipentadecanoyl
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H76NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
705.99
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~99%
functional group
phospholipid
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C38H77NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-37(40)44-34-36(35-46-48(42,43)45-33-32-39(3,4)5)47-38(41)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h36H,6-35H2,1-5H3,(H,42,43)
InChI key
IEYQCOTZLONQTQ-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)