Merck
P8627
D(−)3-Phosphoglyceric acid barium salt
~95%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C3H5O7PBa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.37
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
38110501
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~95%
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Ba].O[C@H](COP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7O7P.Ba.H2O.2H/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9;;;;/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);;1H2;;/t2-;;;;/m1..../s1
InChI key
WKDIHXKLDDUHFS-NNNLZWLESA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)