Merck
PLA0098
Rabbit anti-BIRC6/Apollon Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonim(y):
BIR repeat-containing ubiquitin-conjugating enzyme, BRUCE, apollon, baculoviral IAP repeat-containing 6, ubiquitin-conjugating BIR domain enzyme apollon, ubiquitin-conjugating BIR-domain enzyme apollon
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: 1:2,000- 1:10,000, immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg, western blot: 1:2,000-1:10,000
accession no.
Q9NR09
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Immunogen
The epitope recognized by PLA0098 maps to a region between residue 4775 and the C-terminus (residue 4829) of human Baculoviral IAP repeat-containing protein 6 using the numbering given in Swiss-Prot entry Q9NR09 (GeneID 57448).
Physical form
Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 containing 0.09% Sodium Azide
Other Notes
BIRC6/Apollon contains a baculoviral-IAP repeat (BIR) and ubiquitin-conjugating enzyme (UBC) domain and functions in the inhibition of apoptosis. BIRC6/Apollon inhibits apoptosis by ubiquitinating and promoting the proteasomal degradation of SMAC (second mitochondria-derived activator of caspase) and caspase-9.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)