Przejdź do zawartości
PLA0233
Rabbit anti-BCR Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonim(y):
ALL, BCR/FGFR1 chimera protein, BCR1, CML, D22S11, D22S662, FGFR1/BCR chimera protein, PHL, breakpoint cluster region, renal carcinoma antigen NY-REN-26
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Species reactivity:
human
Technique(s):
flow cytometry: 0.25 μg, immunofluorescence: 1:500- 1:2,000, immunoprecipitation (IP): 10 μg/mg
Application:
FACS, IF, IP
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: 0.25 μg, immunofluorescence: 1:500- 1:2,000, immunoprecipitation (IP): 10 μg/mg
accession no.
NP_004318.3
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rabbit ... BCR(613)
Immunogen
The epitope recognized by PLA0233 maps to a region between residue 50 and 100 of human breakpoint cluster region using the numbering given in entry NP_004318.3 (GeneID 613).
Physical form
Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 containing 0.09% Sodium Azide
Other Notes
BCR (breakpoint cluster region) was identified as part of a fusion protein that results from a reciprocal translocation with the ABL gene between chromosomes 22 and 9. The BCR-ABL fusion is the cause of chronic myeloid leukemia (CML). The BCR protein contains a C2 domain, a DBL-homology domain, a PH domain, and a Rho-GAP domain and functions as a GTPase-activating protein for RAC1 and CDC42.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)