Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
accession no.
NP_644805.1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rabbit ... STAT3(6774)
Immunogen
Physical form
Other Notes
Disclaimer
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?