Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
goat
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
species reactivity
human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2- 10 μg/mg
accession no.
NP_001521.1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
goat ... HIF1-alpha(3091)
Immunogen
The epitope recognized by PLA0304 maps to a region between residue 776 and 826 of human Hypoxia-Inducible Factor 1, Alpha Subunit using the numbering given in entry NP_001521.1 (GeneID 3091).
Physical form
Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 containing 0.09% Sodium Azide
Other Notes
Hypoxia-inducible factor-1 (HIF1) is a basic helix-loop-helix (bHLH)-PER-ARNT-sim (PAS) transcription factor that plays a role in the cellular response to hypoxia. HIF1 is a heterodimer of an HIF1-alpha and HIF1-beta subunit. During normoxia, HIF-1alpha is regulated by ubiquitination and interaction with the von-Hippel-Lindau tumor suppressor protein (pVHL).
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?