Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H32N4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.99
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
CP-154526 hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCCCN(CC)c1nc(C)nc2n(cc(C)c12)-c3c(C)cc(C)cc3C
InChI
1S/C23H32N4.ClH/c1-8-10-11-26(9-2)22-20-18(6)14-27(23(20)25-19(7)24-22)21-16(4)12-15(3)13-17(21)5;/h12-14H,8-11H2,1-7H3;1H
InChI key
ZWDLBNCJWNENFF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CP-154526 is a selective, non-peptide antagonist of corticotropin releasing factor receptors (CRF1).
Features and Benefits
This compound is featured on the Corticotropin-Releasing Factor Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?