Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22N4 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.27
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
crystalline
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
SMILES string
Cl.Cl.[H][C@]12CCCN(CCC)[C@]1([H])Cc3cnc(N)nc3C2
InChI
1S/C14H22N4.2ClH/c1-2-5-18-6-3-4-10-7-12-11(8-13(10)18)9-16-14(15)17-12;;/h9-10,13H,2-8H2,1H3,(H2,15,16,17);2*1H/t10-,13-;;/m1../s1
InChI key
WDEMLQIGYYLRRX-OWVUFADGSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Biochem/physiol Actions
D2 dopamine receptor agonist; 2-aminopyridine analog of quinpirole.
Legal Information
Manufactured and sold with the permission of Eli Lilly and Company.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?