Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.56
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-059-4
Beilstein/REAXYS Number:
1723081
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
BioReagent
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
88-92 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1
InChI key
PYMYPHUHKUWMLA-LMVFSUKVSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?