Merck
RB354-05
Komórki mięśni gładkich aorty królika: RbAOSMC (Cryovial)
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32040201
Biological source:
rabbit aorta (normal tunica intima and media)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
smooth muscle
Relevant disease(s):
cardiovascular diseases
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit aorta (normal tunica intima and media)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 44
morphology
smooth muscle
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
RbAOSMC z Cell Applications, Inc. zostały wykorzystane do wykazania, że lek przeciwrestenozowy probucol hamuje proliferację komórek gładkich naczyń krwionośnych poprzez zwiększenie apoptozy i indukcję oksygenazy hemowej-1 (Deng, 2004). RbAOSMC zostały również wykorzystane do oceny wydajności nowego systemu czujników pH/CO2 do pomiaru aktywności metabolicznej hodowanych komórek (Mohri, 2006); oraz do scharakteryzowania farmakologii receptora, aktywności przeciwpłytkowej i farmakologii naczyniowej APD791, nowego antagonisty receptora 5-HT2A (Adams, 2009).Charakterystyka: pozytywny dla ekspresji alfa-aktyny specyficznej dla komórek mięśni gładkich.
Application
skurcz ściany aorty, rola smc w normalnych warunkach, ciśnienie krwi, dystrybucja natlenowanej krwi przez krążenie ogólnoustrojowe
Biochem/physiol Actions
Aorta
Preparation Note
  • 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej dla komórek mięśni gładkich królika zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 6 podwojeń
Należy zapoznać się z RbAOSMC Culture Protocol.
Other Notes
Rabbit Smooth Muscle Cell Basal Medium that contains 10% FBS and 10% DMSO
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)