Merck
S128
N-Methylspiperone hydrochloride
solid
Synonim(y):
N-Methyl-8-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro-[4.5]decan-4-one hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H28FN3O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
445.96
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
color
light yellow
solubility
0.1 M HCl: soluble, ethanol: soluble
SMILES string
Cl.CN1CN(c2ccccc2)C3(CCN(CCCC(=O)c4ccc(F)cc4)CC3)C1=O
InChI
1S/C24H28FN3O2.ClH/c1-26-18-28(21-6-3-2-4-7-21)24(23(26)30)13-16-27(17-14-24)15-5-8-22(29)19-9-11-20(25)12-10-19;/h2-4,6-7,9-12H,5,8,13-18H2,1H3;1H
InChI key
OGOQOKYYPNFSOL-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Methylspiperone acts as a D2 dopamine receptor antagonist. It is an analog of spiperone. The isotope 3-N-[11C]methylspiperone ([11C]NMSP) is widely used in dopamine receptor imaging in positron emission tomography (PET).
Application
Reference standard.
Biochem/physiol Actions
D2 dopamine receptor antagonist.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)