Przejdź do zawartości
S144
SQ 29,548
solid
Synonim(y):
[1S-[1α,2α(Z),3α,4α]]-7-[3-[[2 [(Phenylamino) carbonyl]hydrazino]methyl]-7-oxabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-5-heptanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H29N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.47
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
optical activity
[α]22/D +19.8°, c = 1.4 in methanol(lit.)
color
white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 4.7 mg/mL, H2O: insoluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C21H29N3O4/c25-20(26)11-7-2-1-6-10-16-17(19-13-12-18(16)28-19)14-22-24-21(27)23-15-8-4-3-5-9-15/h1,3-6,8-9,16-19,22H,2,7,10-14H2,(H,25,26)(H2,23,24,27)/b6-1-/t16-,17+,18+,19-/m1/s1
InChI key
RJNDVCNWVBWHLY-YVUOLYODSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and specific thromboxane A2 receptor antagonist.
Disclaimer
Hygroscopic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)